Documentos Principais
700223
Sigma-Aldrich
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)manganese(III)
97%
Sinônimo(s):
Mn(dpm)3, Shenvi Hydrogenation Catalyst, Mn(TMHD)3, Tris(dipivaloylmethanato)manganese
About This Item
Fórmula linear:
Mn(C11H19O2)3
Número CAS:
Peso molecular:
604.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
crystals
adequação da reação
core: manganese
reagent type: catalyst
pf
160-170 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Mn](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
chave InChI
ORZPLLPBZHORSD-LWTKGLMZSA-K
Aplicação
Catalyst for:
  • Intramolecular Diels-Alder reactions
  • Single electron donor for excess electron transfer studies in DNA
  • Enantioselective synthesis
  • Borylation reactions
  • Hydrohydrazination and hydroazidation
  • Oxidative carbonylation of phenol
Notably, this non-precious metal catalyst can be used to obtain the thermodynamic hydrogenation product of olefins, selectively.
Simple, Chemoselective Hydrogenation with Thermodynamic Stereocontrol
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)