Documentos Principais
700177
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity ≤10 Ω/sq, slide
Sinônimo(s):
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In2O3
Peso molecular:
277.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
forma
solid
resistividade da superfície
≤10 Ω/sq
C × L × espessura
150 × 150 × 0.2 mm
cadeia de caracteres SMILES
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
chave InChI
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
In2O3/Au/Ag coated PET film
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.