Documentos Principais
1.12201
Sigma-Aldrich
Indium(III) oxide
99.5+
Sinônimo(s):
Indium(III) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In2O3
Número CAS:
Peso molecular:
277.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-193-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
2000 °C
densidade
7.18 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[In+3].[In+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
chave InChI
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3