Documentos Principais
699101
Sigma-Aldrich
1-Boc-1-methylhydrazine
97%
Sinônimo(s):
2-Methylcarbazic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylhydrazine, N-Boc-N-methylhydrazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436
densidade
0.985 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
hydrazide
cadeia de caracteres SMILES
CN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)8(4)7/h7H2,1-4H3
chave InChI
IHMQNZFRFVYNDS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)