Documentos Principais
790419
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
Sinônimo(s):
(1-Ethoxyformimidoyl)formic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-2-iminoacetic acid ethyl ester, Ethyl 1-carbethoxyformimidate, Ethyl carboethoxyformidimate, Ethyl ethoxycarbonylformimidate, Ethyl ethoxyiminoacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.426
densidade
1.042 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
162.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
72.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)