Documentos Principais
69725
Sigma-Aldrich
9-Methylxanthine
≥98.0%
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxy-9-methylpurine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.14
Beilstein:
170467
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
pf
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cnc2C(=O)NC(=O)Nc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-3-4(10)8-6(12)9-5(3)11/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
chave InChI
DHNIKYWYTSMDDA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)