Key Documents
PHR9250
Supelco
5-(4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-2H-tetrazole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
5-(4′-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole, Losartan potassium impurity E (PhEur), 2-(Tetrazol-5-yl)-4′-methyl-1,1′-biphenyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N4
Número CAS:
Peso molecular:
236.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)