Documentos Principais
697109
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
96%
Sinônimo(s):
2-Cyano-3-fluoropyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3FN2
Número CAS:
Peso molecular:
122.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
crystals
pf
27-32 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
chave InChI
VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)