Documentos Principais
696137
Sigma-Aldrich
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
97%
Sinônimo(s):
3-(4-Methoxyphenyl)propyl bromide, 4-(3-Bromopropyl)anisole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13BrO
Número CAS:
Peso molecular:
229.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.548
p.e.
104-106 °C/0.2 mmHg
densidade
1.311 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCCBr)cc1
InChI
1S/C10H13BrO/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
CPHLODVMQBMDNC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)