Key Documents
696048
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1-13C
99 atom % 13C, packaged on demand
Sinônimo(s):
Acetoacetic ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH213COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
product name
Ethyl acetoacetate-1-13C, 99 atom % 13C
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
pb
181 °C (lit.)
pf
-43 °C (lit.)
densidade
1.037 g/mL at 20 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i6+1
chave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-PTQBSOBMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
164.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.5 °C - closed cup