Documentos Principais
489271
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethyl 3-oxobutanoate-3-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH313COCH2CO2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
181 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
1.037 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1
chave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-HOSYLAQJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)