Documentos Principais
492574
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH313COCH2CO2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
132.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
181 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,5+1
chave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-BFQMUAMKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)