Documentos Principais
279455
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Propionic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH213CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
97.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
285-286 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i3+1;
chave InChI
JXKPEJDQGNYQSM-FJUFCODESA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
279455-1G4061826661994
279455-250MG4061833279137