Documentos Principais
688355
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 10 mM in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
grau
NMR reference standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
10 mM in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
13C sensitivity
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)