Documentos Principais
687081
Sigma-Aldrich
3-(Acetylthio)propionic acid
96%
Sinônimo(s):
S-Acetyl-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
148.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
48-52 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
AYQXANXXZYKTDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Protected 3-mercaptopropionic acid potentially used as enzyme inhibitor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Catalytic self-screening of cholinesterase substrates from a dynamic combinatorial thioester library.
Rikard Larsson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(28), 3716-3718 (2004-07-13)
Journal of the American Chemical Society, 121, 5319-5327 (1999)