767050
2-(Acetylthio)acetic acid
≥90%
Sinônimo(s):
S-Acetyl-2-mercaptoacetic acid, S-Acetylthioglycolic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
134.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.506
densidade
1.298 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
thioester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
QSBWDKUBOZHGOU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Puthupparampil V Scaria et al.
PloS one, 12(12), e0190312-e0190312 (2017-12-28)
Chemical conjugation of polysaccharide to carrier proteins has been a successful strategy to generate potent vaccines against bacterial pathogens. We developed a similar approach for poorly immunogenic malaria protein antigens. Our lead candidates in clinical trials are the malaria transmission
Oscar A Marcos-Contreras et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 301, 54-61 (2019-03-16)
New advances in intra-arterial (IA) catheters offer clinically proven local interventions in the brain. Here we tested the effect of combining local IA delivery and vascular immunotargeting. Microinjection of tumor necrosis factor alpha (TNFα) in the brain parenchyma causes cerebral