Documentos Principais
686875
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethylethenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19BO2
Número CAS:
Peso molecular:
182.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4422
densidade
0.8879 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-8(2)7-11-12-9(3,4)10(5,6)13-11/h7H,1-6H3
chave InChI
LWXHOCHDERDUID-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)