578835
5-Indoleboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
120-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ccc3c2
InChI
1S/C14H18BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)11-5-6-12-10(9-11)7-8-16-12/h5-9,16H,1-4H3
chave InChI
FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction