Documentos Principais
683736
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
82-87 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
chave InChI
QVDWKLDUBSJEOG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)