Documentos Principais
672106
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(chlorocarbonyl)benzoate
≥97%
Sinônimo(s):
3-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-(chloroformyl)benzoate, Methyl isophthaloyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
198.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
chave InChI
UTGGIQHJOAPIPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)