Documentos Principais
683086
Sigma-Aldrich
[Ir(cod)(acac)]
Umicore
Sinônimo(s):
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), Ir(acac)(COD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19IrO2
Número CAS:
Peso molecular:
399.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
pf
150-155 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
chave InChI
JHNBKYKCHXHKET-DWVXZKBMSA-M
Aplicação
Precursor for Iridium complexes and catalysts
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
G Sava et al.
Chemico-biological interactions, 45(1), 1-6 (1983-07-01)
The effects of square planar rhodium, [RhacacCOD]o and iridium, [IracacCOD]o complexes and of octahedral ruthenium, [cis-RuCl2 (DMSO)4]o complex have been examined in comparison with cis-dichlorodiammino platinum(II) (cis-PDD). The toxicity in BDF1 mice varies widely and decreasing LD50-values, ranging from 0.94
Artigos
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions.