Documentos Principais
682675
Sigma-Aldrich
2-Isobutyrylcyclohexanone
96%
Sinônimo(s):
2-(2-Methyl-1-oxopropyl)cyclohexanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.5006
densidade
1.0076 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
PFOYYSGBGILOQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhiyu Jia et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(42), 11298-11301 (2014-09-10)
The α-arylation of carbonyl compounds is generally accomplished under basic conditions, both under metal catalysis and via aryl transfer from the diaryl λ(3)-iodanes. Here, we describe an alternative metal-free α-arylation using ArI(O2CCF3)2 as the source of a 2-iodoaryl group. The
Artigos
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.