680249
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
(E)-2-(3-Chloro-1-propenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-Chloromethylvinylboronic acid pinacol ester
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4603
p.e.
57-62 °C/0.3-0.4 mmHg
densidade
1.028 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CCl
InChI
1S/C9H16BClO2/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h5-6H,7H2,1-4H3/b6-5+
chave InChI
HLBDNUSUVDDICF-AATRIKPKSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Readout reagent that helps in providing qualitative and quantitative readouts in enzyme biomarker detection assays.
- Boronated enynes, which on Au(I) catalyzed cycloisomerization yield various dienyl boronates.
- α-Methyl-substituted boronates for the allylation of ketones to yield homoallylic tertiary alcohols.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?