Documentos Principais
680176
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2CHBr
Número CAS:
Peso molecular:
129.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
66.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)