678090
Isopropyl myristate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
p.e.
193 °C/20 mmHg (lit.)
densidade volumétrica
0.856 g/mL(lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3/i15+1,17+1
chave InChI
AXISYYRBXTVTFY-YSNSLIITSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
152 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)