Documentos Principais
674176
Sigma-Aldrich
[11-(Methylcarbonylthio)undecyl]tetra(ethylene glycol)
95%
Sinônimo(s):
[1-(Methylcarbonylthio)undec-11-yl]tetra(ethylene glycol)
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(O)S(CH2)11(OCH2CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
422.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.477
densidade
1.015 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C21H42O6S/c1-21(23)28-20-10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-24-14-16-26-18-19-27-17-15-25-13-11-22/h22H,2-20H2,1H3
chave InChI
YIUDKVMGCQIRHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We presents an article regarding Self-Assembled Monolayers: Advantages of Pure Alkanethiols.
High-purity thioacetates are stable molecules that can be deprotected to generate complex thiols which can then be self-assembled on gold.
Protocolos
Thioacetate Deprotection Procedure