Documentos Principais
669512
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium L-(+)-lactate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
EMIM Lactate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
200.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H6O3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
chave InChI
RJCLZEKYUQKDAL-WNQIDUERSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)