Key Documents
669083
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl formate
95%
Sinônimo(s):
TFEF
About This Item
Fórmula linear:
CF3CH2OC(O)H
Número CAS:
Peso molecular:
128.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D <1.001
densidade
1.317 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
chave InChI
CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reagent for the formylation of alcohols and amines. Hydroxylamines provide high yields of the N-formylated product.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
45.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
David R Hill et al.
Organic letters, 4(1), 111-113 (2002-01-05)
[reaction: see text] Treatment of a variety of alcohols, amines, and N-hydroxylamines with 2,2,2-trifluoroethyl formate gave the corresponding formylated adducts in high yields.