Documentos Principais
664901
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,1,1-d3 sulfide
99 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
(Methyl sulfide)-1,1,1-d3
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCD3
Número CAS:
Peso molecular:
65.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
8.02 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
peso molecular
65.16
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
38 °C (lit.)
pf
-98 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])SC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
chave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-34.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-37 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)