Key Documents
659568
Sigma-Aldrich
Chloroform-13C,d
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CDCl3
Peso molecular:
121.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
-63 °C (lit.)
densidade
1.517 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1D
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-VVKOMZTBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)