Documentos Principais
658189
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminonaphthalene-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H1015N2
Peso molecular:
160.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
pf
197-203 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]c1cc2ccccc2cc1[15NH2]
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2/i11+1,12+1
chave InChI
XTBLDMQMUSHDEN-ALQHTKJJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)