Key Documents
699411
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-1-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
1H-Pyrrolo-1-15N(2,3-b)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H615NN
Peso molecular:
119.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
105-107 °C (lit.) (lit.)
105-107 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
c1cnc2[15nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i9+1
chave InChI
MVXVYAKCVDQRLW-QBZHADDCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)