Documentos Principais
657344
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
167.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
161-178 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
chave InChI
OAEJODVYVOAOPH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)