Documentos Principais
651621
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7BN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
181.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
215-225 °C (dec.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)B(O)O
InChI
1S/C6H7BN2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3,10-11H,8H2
chave InChI
IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid is a synthetic building block used in metal-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Aplicação
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid can be used as a reactant to prepare difluoromethoxy-3-nitrobiphenyl-4-amine by coupling with 1-bromo-2-(difluoromethoxy)-benzene in the presence of a palladium catalyst.
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)