Documentos Principais
719382
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8BClFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
150-160 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C6H7BFNO2.ClH/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h1-3,10-11H,9H2;1H
chave InChI
NXCNVCKJELIVDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)