65672
(S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
≥97%
Sinônimo(s):
(1R)-1-[(1S)-1-[Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene (acc to CAS), Walphos SL-W001-2
Ensaio
≥97%
pureza óptica
ee: ≥99%
grupo funcional
fluoro
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C41H27F12P2.C5H5.Fe/c1-25(34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)55(30-11-4-2-5-12-30)31-13-6-3-7-14-31)54(32-21-26(38(42,43)44)19-27(22-32)39(45,46)47)33-23-28(40(48,49)50)20-29(24-33)41(51,52)53;1-2-4-5-3-1;/h2-25H,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
chave InChI
LKNKYBWIZNAXBY-KHZPMNTOSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- To prepare sulfide-capped triruthenium hydrido clusters containing Walphos ligands, which are employed as catalysts for asymmetric hydrogenation of tiglic acid (trans-2-methyl-2-butenoic acid).
- As a ligand in the reductive allylic alkylation of unsaturated carbonyl compounds using Pd catalyst.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?