Documentos Principais
655864
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)indole
95%
Sinônimo(s):
Indole-5-methanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
114-122 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H,6,10H2
chave InChI
UAYYSAPJTRVEQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • HIV-1 integrase inhibitors targeting the catalytic domain and its ability for interaction with LEDGF/p75
  • Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
  • SCIO-469-like compounds for the inhibition of p38 MAP kinase
  • 4-(indol-5-ylamino)thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitriles as protein kinase c theta (PKC θ) inhibitors
  • Non-covalent thrombin inhibitors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E Farcaş et al.
Analytica chimica acta, 1034, 214-222 (2018-09-09)
Only few reports describe the use of capillary electrophoresis in the context of Fragment Based Drug Discovery (FBDD). In this paper, we will present a generic, fully automated, microscale electrophoretic mobility shift displacement assay that can be used in FBDD