Documentos Principais
523097
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
170.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
87-91 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
WPXFJBPJUGMYOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)