655546
1,6-Bis(p-carboxyphenoxy)hexane
90%
Sinônimo(s):
CPH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90%
forma
solid
pf
278-290 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C20H22O6/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24/h5-12H,1-4,13-14H2,(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
FQJXYULOQZUKBZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)