Documentos Principais
654558
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)aniline
97%
Sinônimo(s):
4-(2-Thienyl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NS
Número CAS:
Peso molecular:
175.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
74-78 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H9NS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H,11H2
chave InChI
WPNWHSQJRALLBJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)