Key Documents
652652
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
96%
Sinônimo(s):
2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
densidade
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)9-11-5-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
chave InChI
IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>249.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 121 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)