Key Documents
652601
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(I)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
340.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
45-49 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(Br)ccc1I
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
chave InChI
CJRHLSZJEFJDLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)