648310
3,4-Ethylenedioxypyrrole
2 % (w/v) in THF
Sinônimo(s):
EDOP
About This Item
Produtos recomendados
concentração
2 % (w/v) in THF
índice de refração
n20/D 1.4070
p.e.
65-67 °C
pf
−108 °C
densidade
0.889 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1COc2c[nH]cc2O1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4,7H,1-2H2
chave InChI
IJAMAMPVPZBIQX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?