Documentos Principais
648302
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-15N2
95 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
L-Tryptophan-15N2, α−N−Fmoc derivative
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H2215N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
428.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i27+1,28+1
chave InChI
MGHMWKZOLAAOTD-VMIVXPHWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)