Documentos Principais
609218
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-α-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
α-N-Fmoc-L-tryptophan-α-15N1, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-tryptophan-α-15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H2215NNO4
Peso molecular:
427.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
pf
182-185 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i28+1
chave InChI
MGHMWKZOLAAOTD-NCGCNWTHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)