647802
Silicon
wafer (single side polished), <100>, N-type, contains phosphorus as dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Sinônimo(s):
Silicon element
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
contém
phosphorus as dopant
diâmetro × espessura
3 in. × 0.5 mm
p.e.
2355 °C (lit.)
pf
1240 °C
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
propriedades semicondutoras
<100>, N-type
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
propriedades físicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Protocolos
Negative Photoresist Procedure