Key Documents
646083
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC17H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
283.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i18+1
chave InChI
UWHZIFQPPBDJPM-WSYCZJLPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.