645524
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 200-425 mesh
About This Item
Produtos recomendados
product name
Gel de sílica, technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
grau
technical grade
Nível de qualidade
descrição
Residual water (≤12%)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
500-600 m2/g , approx.
matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
200-425 mesh
35-75 μm
tamanho de poro
0.75 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
pH
6.5-7.5
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?