643297
Gold coated mica
99.999% (Au), layer thickness 2000 Å
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% (Au)
C × L × espessura
3 in. × 1 in. × 150 μm
espessura da camada
2000 Å
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
1-Adamantanethiol (1-AD), an example in this spectrum of molecules with distinct chemical and physical properties, forms self-assembled monolayers (SAMs) on Au{111} that are displaceable when exposed to other thiolated molecules from solution, vapor, or contact due to weak intermolecular interactions in 1-AD SAMs.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.