643270
Gold coated mica
layer thickness 2000 Å, 99.999% (Au)
Ensaio
99.999% (Au)
C × L × espessura
1 in. × 1.5 in. × 150 μm
espessura da camada
2000 Å
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
Embalagem
1 ea = 1 in. × 1.5 in. sheet
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.